Läs mer
STEMCELL Technologies EasySep™ Red Blood Cell Lysis Buffer
Produktkod. 17108021
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 ml
100 ml
Produktkod. 17108021
Brand: STEMCELL Technologies 20110
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Red blood cell lysis buffer, 10X concentrate
  • EasySep™ Red Blood Cell Lysis Buffer is for use as directed with EasySep™ or RoboSep™ Whole Blood kits for the lysis of red blood cells prior to separation from whole blood
Specifikationer
Beskrivning Chimerism; HLA; Immunology
Kvantitet 10 ml
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.