Läs mer
Ebro Electronic™ EBI 20 Data Logger Series
Produktkod. 10272640
Larmtyper:
Blinkande LCD-segment
LED-indikator
Kanaler:
1
2
Dataminne:
20 000/Kanal
40 000 avläsningar
IP-betyg:
IP52
IP67
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10272640
Brand: Ebro Electronic™ 16010044A02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Datalogger för att mäta temperatur och/eller luftfuktighet under transport och i lager
EBI 20 dataloggrar är mycket robusta och används över hela världen inom transporter och för lagerövervakning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Datalogger
Visningstyp LCD
Dataminne 20 000/Kanal
Kalibrering Kalibrerad
Larmtyper LED-indikator
Programvarutyp Universal programvara
Batterityp Litium
Batteritid 24 månader
Kanaler 2
Certifikat och efterlevnad Fabrikskalibreringscertifikat
Gränssnitt USB
IP-betyg IP52
Modell EBI 20-TH1
Sensortyper NTC
Noggrannhet (relativ luftfuktighet) ±3 %
Noggrannhet (temperatur) Fuktighet± 3% (vid 10-90% relativ luftfuktighet)
Temperatur± °0,5 C (-20° till +°40 C),± °0,8 C för återstående mätområde
Tidsnoggrannhet 1 min. till 24 timmar.
Fuktighetsområde 10 till 90 %
Upplösning (relativ luftfuktighet) 0.1%
Temperaturupplösning 0,5 °C
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +60 °C
Driftstemperatur (metrisk) -30 °C till +60 °C
Mått (L x B x H) 69 x 48 x 22 mm
Längd (metrisk) 69 mm