Läs mer
Ebro Electronic™ EBI 25-TE temperaturlogger
Produktkod. 11763529
Temperaturområde (metriskt):
-40 °C till +85 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11763529
Brand: Ebro Electronic™ 13406201A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Temperaturlogger med extern sond.
Sond PT 100 för TFX 430, PT 100, 200 mm, trubbig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Datalogger
Visningstyp LCD
Dataminne 288 Läsningar
Kalibrering Kalibrerad
Larmtyper E-post
Batterityp Litium
Batteritid <2 år
Kanaler 1
Certifikat och efterlevnad Kalibreringscertifikat
IP-betyg IP67
Modell EBI 25-TE
Sensortyper NTC
För användning med (applikation) Loggning och registrering av temperaturer, Förvaringsövervakning, Djupfrysar, Kylskåp och kylmontrar
Noggrannhet (temperatur) ±0,5 kl– 20 till 40,± 0,8 till –30 till– 20/40 till 60,± 1,5 kl– 40 till– 30/60 till 85° C
Temperaturupplösning 0,1 °C
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +85 °C
Mått (L x B x H) 95 x 48 x 27 mm
Längd (metrisk) 95 mm
Vikt (metrisk) 65 g