Läs mer
Ebro Electronic™ EBI 40 Multi-Channel Temperatur Data Loggers
Kanaler:
6
12
IP-betyg:
IP30
IP40
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Multi Channel Datalogger för att mäta temperaturen med termoelementsonder av typ K eller T. Temperaturdatalogger med 2-punkts fabrikskalibreringscertifikat.
Aktuella mätvärden och mätkurvan kan avläsas på den flerfärgade TFT-displayen. Värmeisoleringen med hjälp av termoisoleringsboxen tillåter användning av dataloggern vid mycket höga temperaturer. Övervakning och validering av processer inom: Inkubatorer, Kylskåp, Klimatskåp, Förråd, Transportstudier och frystorkar mm. USB gränssnitt för PC-anslutning Strömförsörjning via USB eller batteri Beräkning av temperaturprofiler
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Datalogger |
| Visningstyp | TFT |
| Dataminne | 20 000/Kanal |
| Kalibrering | Kalibrerad |
| Larmtyper | Hold (Håll) |
| Batteritid | Livstid |
| Kanaler | 6 |
| Certifikat och efterlevnad | Kalibreringscertifikat |
| IP-betyg | IP30 |
| Modell | EBI 40 TC-01 |
| Visa mer |