Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Essential Human T-Cell Fenotyping Kit
Produktkod. 17124729
Kvantitet:
100 reaktioner
Produktkod. 17124729
Brand: Invitrogen™ A42923
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Invitrogen™ eBioscience™ Essential Human T-Cell Phenotyping Kit är designat för flödescytometri-baserad identitetstestning av T-celler.
Phenotyping Kit utnyttjar hög kvalitet eBioscience™ antikroppar och isotypkontroller och inkluderar ett bruksfärdigt protokoll för experimentell uppställning, gatingstrategi och analys.
Förmånerna inkluderar:
  • Beprövad prestanda -antikroppar och stödjande reagens designade för flödescytometri
  • Mycket refererade antikroppar ―eBioscience™ portföljen innehåller pålitliga fluorokrom-konjugerade antikroppar och reagens för immunologi och onkologisk forskning
  • Nyckelfärdigt kit och protokoll -innehåller reagenser och standardiserade gatingsrekommendationer som behövs för att utföra flödescytometrikarakterisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
  • CD3, CD4, CD8, CD62L och CCR7 antikroppar, lagras vid 2 –8 °C
  • Isotypkontroll, lagra vid 2 8 –°C
Formatera Kit
Kvantitet 100 reaktioner
Detektionsmetod fluorescens
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is
Produktlinje eBioscience
Produkttyp Fenotypningskit