Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Mus Intracellulär (nukleär/transkriptionsfaktor) Protein Flow Cytometri Workflow Kit
Produktkod. 17737473
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. 17737473
Brand: Invitrogen™ A53017
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De eBioscience™ Mus Intracellulär (nukleär/transkriptionsfaktor) Protein Flow Cytometry Workflow Kit innehåller alla normala buffertar, blockerare och pärlor som behövs för att slutföra ett standardflödescytometriexperiment för färgning av intracellulära nukleära och transkriptionsfaktormål i humana cellsuspensioner.
  • Satsen innehåller alla normala buffertar, blockerare och pärlor för att slutföra ett standardflödescytometriexperiment för färgning av intracellulära kärn- och transkriptionsfaktormål i humana cellsuspensioner
  • När de kombineras med experimentspecifika antikroppar har reagenserna i detta kit optimerats för att fungera tillsammans för att detektera intracellulära kärn- och transkriptionsmål från mus genom flödescytometri
  • Effektiva kompensationskontroller
  • Fc-receptorblockering
  • Icke-antikropp, icke-proteinbaserad blockeringslösning för att minska bakgrundsfärgning från fluoroforer
  • Antikroppsbindningsbuffert som minimerar ospecifik bindning av antikroppar
  • Färgningsbuffert optimerad för transkriptionsfaktorer och nukleära proteiner
Kit ingår
  • UltraComp eBeads™ Plus Compensation Beads (01-3333-41)
  • CD16/CD32 monoklonal antikropp (93), eBioscience (14-0161-81)
  • CellBlox™ Blockerande buffert (B001T06F01)
  • eBioscience Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (00-5523-00)
  • eBioscience™ Flödescytometrifärgningsbuffert (00-4222-57)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 Kit
För användning med (applikation) Flödescytometri