Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Streptavidin PE-eFluor™ 610 Konjugat
Produktkod. 15540497
Kvantitet:
100μ g
Förpackningsstorlek:
100µg
Innehåller natriumazid
Produktkod. 15540497
Brand: Invitrogen™ 61431782
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller natriumazid
Används vanligtvis i indirekta färgningsprotokoll för att detektera biotinylerade primära antikroppar i flödescytometri, immunhistokemi och immuncytokemi. Streptavidin binder till biotin med hög affinitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugera PE-eFluor 610
Kvantitet 100μ g
Form Vätska
Produktlinje eBioscience
Produkttyp Streptavidinkonjugat (fluorescerande)
Målmolekyl Biotin
Etikett eller färgämne PE-eFluor 610