Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ EC Science Silicon Septa
Produktkod. 15228623
Diameter (metrisk) Inre:
9.5 mm
11 mm
11.5 mm
12.5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 25
Paket med 50
Produktkod. 15228623
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 041904
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för lång livslängd och låg insprutningsportvidhäftning.
  • Kombinerar lång livslängd för injektion, låg blödning och låg vidhäftning vid injektionsporten
  • Pålitlig tätning mot bärgastryck i inloppet
  • Ingen blödning eller kontaminering i GC-systemet
  • Maximal drifttemperatur på 350 °C (300 °C för 17 mm storlek)
Specifikationer
Typ EC
Diameter (metrisk) Inre 11.5 mm
Kvantitet 25/Pk.