Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ EC Science Silicon Septa
Diameter (metrisk) Inre:
9,5 mm
11 mm
11,5 mm
12,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 25
Paket med 50
Beskrivning
- Kombinerar lång livslängd för injektion, låg blödning och låg vidhäftning vid injektionsporten
- Pålitlig tätning mot bärgastryck i inloppet
- Ingen blödning eller kontaminering i GC-systemet
- Maximal drifttemperatur på 350 °C (300 °C för 17 mm storlek)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | EC |
| Diameter (metrisk) Inre | 12,5 mm |
| Kvantitet | 24/Pk. |