Läs mer
Sharpsguard™ Eco 1 avfallsbehållare
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7226451
Färg:
Gult
Orange
Produktkod. 17774854
Brand: Sharpsguard™ DD477OLR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Den nya Sharpsguard™ eco 1-behållare, tillverkad av minst 40 % återvunnen plast som används för att kassera vassa föremål som har förorenats med läkemedel, men inte cellgifter.
  • Sharpsguard™ eco 1 är idealisk för phlebotomists. Dess nedtryckbara lock i ett stycke innehåller en vacutainerborttagare och passar säkert in i vår POUDS™ bricksortiment och andra bärbrickor.
  • Denna behållare levereras redan med locket monterat. Detaljer om hur du låser behållaren och håller användarna och innehållet säkert finns på etiketten.
  • Denna behållare är avsedd för kassering genom förbränning eller annan auktoriserad process och är utformad för transport av avfall som kategoriseras enligt EWC-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 0.84 L
Färg Orange
Mått (L x B x H) 204 x 68 x 119 mm
Kvantitet 1 st
Vikt (metrisk) 154 g