Läs mer
Sharpsguard™ Eco 5 avfallsbehållare
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7226445
Färg:
Gult
Orange
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17744844
Brand: Sharpsguard™ DD471OLR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Den nya Sharpsguard™ eco 5-behållare, tillverkade av minst 40 % återvunnen plast som används för att kassera vassa föremål som inte har förorenats med läkemedel.
  • Sharpsguard™ eco 5 är en idealisk behållare för vassa föremål för allmänt bruk, den ger maximal kapacitet på minimal arbetsyta.
  • Denna behållare levereras med bas och lock separat. Detaljer om hur du låser behållaren och håller användarna och innehållet säkert finns på etiketten.
  • Den är designad för att passa säkert och säkert på vår POUDS™ räckvidd för fästen.
  • Denna behållare är avsedd för kassering genom förbränning eller annan auktoriserad process och är utformad för transport av avfall som kategoriserats enligt EWC-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-08.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3.98 L
Diameter (metrisk) Yttre 176 mm
Färg Orange
Höjd (metrisk) 285 mm
Kvantitet 1 st
Vikt (metrisk) 338 g