Läs mer
Sharpsguard™ Eco Cyto 7 avfallsbehållare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17724874
Kapacitet (metrisk):
5.80 L
Produktkod. 17724874
Brand: Sharpsguard™ DD673R
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Den nya Sharpsguard™ ekocytobehållare, tillverkade av minst 40 % återvunnen plast som används för att kassera vassa föremål som har kontaminerats med cellgifter eller cytostatika.
  • Sharpsguard™ eco cyto 7 är en mångsidig behållare för cytotoxiskt och cytostatiskt avfall, med ett robust hinkhandtag för enkel transport.
  • Denna behållare levereras med bas och lock separat och innehåller en absorberande dyna. Detaljer om hur du låser behållaren och håller användarna och innehållet säkert finns på etiketten.
  • Den är designad för att passa säkert och säkert på vår POUDS™ räckvidd för fästen.
  • Denna behållare är avsedd för kassering genom förbränning eller annan auktoriserad process och är utformad för transport av avfall som kategoriserats enligt EWC-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-08, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-07, 18-02-08.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5.80 L
Stängningsfärg Lila
Diameter (metrisk) Yttre 248 mm
Färg Gult
Höjd (metrisk) 207 mm
Kvantitet 40/Pk.
Vikt (metrisk) 447 g