Läs mer
Sharpsguard™ Eco Waste Container med nålborttagare
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7226441
Färg:
Gult
Orange
Produktkod. 17714844
Brand: Sharpsguard™ DD442NROLR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Den nya Sharpsguard™ ekobehållare, tillverkade av minst 40 % återvunnen plast som används för att kassera vassa föremål som inte har förorenats med läkemedel.
  • Sharpsguard™ eco 0.5 med nålborttagare, är idealisk för sjukvårdspersonal och passar lätt in i en väska eller ett handskfack.
  • Denna behållare levereras redan med locket monterat. Detaljer om hur du låser behållaren och håller användarna och innehållet säkert finns på etiketten.
  • Under användning bör behållare placeras säkert med bottenplattan 0,5 från vår POUDS™ räckvidd.
  • Förutom en skillnad i färgnyans och ett tillagt ''R'' i slutet av produktkoden, är det ingen skillnad på det säkra och lättanvända sortimentet som du känner till och litar på.
  • Denna behållare är avsedd för kassering genom förbränning eller annan auktoriserad process och är utformad för transport av avfall som kategoriseras enligt EWC-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 0.4 L
Färg Orange
Mått (L x B x H) 79 x 45 x 206 mm
Öppningsstorlek (metrisk) 26 x 30 mm
Vikt (metrisk) 88 g
Inkluderar Nålborttagare