Läs mer
Uvex™ Eco labbkappa i 100 % bomull för kvinnor, normal passform
Produktkod. p-7236936 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15328742
Brand: Uvex™ 8150901
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Labbrock för kvinnor, idealisk för det dagliga arbetet och lämplig för industriell tvätt. Har en lätt skräddarsydd passform och flera fickor för bekväm förvaring.
  • Idealisk för det dagliga arbetet och lämplig för industriell tvätt
  • Patchfickor på sidorna med vänster bröstficka för bekväm förvaring
  • Normal passform med förformade sömmar
  • Justerbara muddar
  • Dold frontpanel
  • Lapelkrage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Produkttyp Labbrock för allmänt bruk
Storlek X-Small
Kön Kvinnors
Material Bomull
Färg Vitt
Förslutningstyp Snaps
Manschettstil Dubbfast
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Hold (Håll)
Stil Regelbunden
Antal fickor 3
Krage typ Slag
Ärmstil Fullängd
Storlek (engelska) Bröst 36 tum.
Storlek (metrisk) bröst 91.4 cm
Längd (metrisk) 105 cm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado