Läs mer
Fisherbrand™ 100 - Digital värmecirkulationsomrörare för allmänna ändamål med rostfritt stålbad
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
12 l
18 l
26 l
38 l
Mått (L x B x H):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Temperaturområde:
Omgivningstemperatur +5 °C till 100 °C
Omgivningstemperatur 15 °C till 100 °C
Omgivningstemperatur 5 °C till 100 °C
Beskrivning
Innehåller intelligent kontroll Optimisation TM (ICO) för adaptiv intelligent PID-temperaturkontroll.
- Stabilitet:± 0,05 °C
- Tydlig, ljusstark 4-siffrig LED-display
- Enkelt, intuitivt användargränssnitt med ratt och två funktionsknappar
- Modell tillgänglig med eller utan T-klämma
- Lågvätskedetektering (flottöromkopplare)
- Fast övertemperatur
- 2-punkts användarkalibrering
- Visuellt larm
- Tillbehör inklusive lock, ställ och nedsänkningskylare säljs separat
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 10 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 38 l |
| Kondensor typ | Luftkyld |
| Flödeshastighet | 0 till 13 l/min. |
| Temperaturområde | Omgivningstemperatur 5 °C till 100 °C |
| Typ | Värmecirkulator med öppet bad |
| Extern cirkulation | Nej |
| Inkluderar | 38 L tank i rostfritt stål |
| Material | Rostfritt stål |
| Garanti | 3 år |
| Visa mer |