Läs mer
Oakton™ EcoTestr™ pH 2+ Pocket pH-mätare
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Område (pH):
0 till 14
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Uppgraderingar till design och funktion
- Utökad 4-siffrig dubbelradsdisplay visar pH- och temperaturavläsningar samtidigt
- Ytterligare nyckel ger ett enklare, mer intuitivt gränssnitt
- Förbättrad kåpa fungerar som en provkopp och som en stabiliserande bas för att stå mätaren upprätt
- IP67-klassat hölje är vattentätt och flyter
- Läcksäker lock, kan fästas på toppen av mätaren - inga fler tappade lock.
- Kepsen har fyllningslinje och är bredare, vilket ger en bas för att hålla mätaren upprätt för handsfree-mätningar
- One-touch kalibrering
- Nytt hölje som är kompatibelt med linor - hjälper till att förhindra att du tappar eller tappar
- Vattentät och flyter
Specifications
Specifications
| Inkluderar | Fyra A76 1,5V miniatyr alkaliska batterier |
| Område (pH) | 0 till 14 |
| Upplösning (pH) | 0.1 |
| Kalibreringspunkter | Upp till 3 |
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till 50 °C |
| Visningstyp | Digital |
| IP-betyg | IP67 |
| Noggrannhet | ±0,1 pH |
| Temperaturkompensation | Automatisk |
| Batterityp | Fyra A76 1,5 V miniatyr alkaliska batterier (ingår) |
| Show More |