Läs mer
Hanna Instruments™ Edge™ konduktivitets- och temperatursond, digital, fyrring, platina, HI763100, Hanna Instruments
Material:
PEI-kropp, platinaspets
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Digital Conductivity Electrode |
| Inkluderar | Temperature Sensor |
| Material | PEI-kropp, platinaspets |
| Temperatur (engelska) Drift | 23°F to 212°F |
| Temperatur (metrisk) Drift | -5°C to +100°C |
| Form | 4-ring Probe |