Läs mer
EDTA dinatriumsaltlösning, Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,1 M EDTA-Na2, för komplexometri, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 ml
1 l
2,5 l
5 l
6 x 500 ml
10 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
500ml
Paket med 6
Beskrivning
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
- Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
- Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
- Reagenser för komplexometri:
- Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmedel
- Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution |
| CAS | 139-33-3 |
| Molekylformel | C10H14N2Na2O8 |
| Linjär formel | [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 |
| MDL-nummer | MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3822669 |
| Synonym | ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid |
| InChI-nyckel | ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
| Visa mer |