Läs mer
EDTA dinatriumsaltlösning, Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,1 M EDTA-Na2, för komplexometri, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7072116 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
500ml
Paket med 6
Produktkod. 15614280
Brand: Honeywell-Fluka 34550500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,1 M EDTA-Na2, för komplexometri
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
CAS 139-33-3
Molekylformel C10H14N2Na2O8
Linjär formel [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
MDL-nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3822669
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
InChI-nyckel ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC-namn dinatrium;2-[2-[bis(karboxylatometyl)azaniumyl]etyl-(karboxylatmetyl)azaniumyl]acetat
Molekylvikt (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Formel vikt 336.21g/mol
Kvantitet 500 mL