Läs mer
Edwards Beslag för BOC Högvakuumpumpar: tom fläns
Produktkod. p-4904353
Typ:
NW25 munstycke
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12080293
Brand: Edwards C10514645
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med BOC högvakuumpumpar
  • Tillverkad av aluminium
  • Aluminium är idealiskt för att uppnå pålitlig kostnadseffektiv prestanda ner till 10 -7 mbar
Specifikationer
Diameter (engelska) Insida 2/10 tum.
Diameter (engelska) Utsida 2/5 tum.
Diameter (metrisk) Utsida 12 mm
Diameter (metrisk) Insida 7 mm
För användning med BOC högvakuumpump
Material Aluminium
Total längd (engelska) 1,57 tum.
Total längd (metrisk) 4 cm
Typ NW25 munstycke