Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials Äggformade PTFE omrörarstänger
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
9,5 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
4,76 mm
19,05 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Superstarka alnico V-magneter förblir kopplade till drivmagneter.
- Beläggning i ett stycke av PTFE motstår korrosion, värme och kyla.
- Kemiskt inerta omrörarstänger förorenar inte vätskan som omrörs.
- Garanterat tätt.
- Äggformade omrörarstänger har ovala magneter som —är idealiska för användning i rundbottnade kolvar.
- Formen överensstämmer med kolvens botten och säkerställer fullständig blandning.
- PTFE-beläggning med låg friktion säkerställer mjuk spinning och maximal energiöverföring.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) | 0,19 tum |
| För användning med (utrustning) | För 10 till 20 ml rundbottnad kolv |
| Längd (engelska) | 0,37 tum. |
| Diameter (metrisk) | 4,76 mm |
| Längd (metrisk) | 9,5 mm |
| Material | PTFE |
| Kvantitet | 1 st |
| Form | Ägg |
| Typ | Omrörningsbar |