Läs mer
UVP EL-serien UV-lampa
Produktkod. 11708251
Modell:
UVL-24
UVL-26
UVLM-28
UVLS-24
UVLS-26
UVLS-28
UVM-16
UVM-57
UVS-16
UVS-28
Längd (metrisk):
249 mm
302 mm
376 mm
378 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11708251
Brand: UVP 95027102
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa lampor för laboratorie- och inspektionsapplikationer. UVP™ EL-seriens UV-lampor är tillverkade med ett hållbart, extruderat metallhölje och reptålig pulverfärg.
  • Robust design är utmärkt för hög användning
  • Lätt för att enkelt hålla eller placera lampan i stativet eller skåpet för handsfree-drift
  • Inbyggd reflektor förbättrar UV-belysning
Specifikationer
Spänning 220 V
Wattal 4 W
Våglängd 365/254 nm
Färg Vitt
Mått (L x B) 249 x 97 mm
Elektriska krav 4 W, 220 V, 50 Hz
Hertz 50 Hz
Längd (metrisk) 249 mm
Modell UVLS-24
Bredd (metrisk) 97 mm
Produkttyp UV-lampa