Läs mer
UVP EL-serien UV-lampa
Modell:
UVL-24
UVL-26
UVLM-28
UVLS-24
UVLS-26
UVLS-28
UVM-16
UVM-57
UVS-16
UVS-28
Längd (metrisk):
249 mm
302 mm
376 mm
378 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Robust design är utmärkt för hög användning
- Lätt för att enkelt hålla eller placera lampan i stativet eller skåpet för handsfree-drift
- Inbyggd reflektor förbättrar UV-belysning
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 220/240 V |
| Wattal | 6 W |
| Våglängd | 302 nm |
| Mått (L x B x H) | 378 x 81 x 64 mm |
| Elektriska krav | 6 W, 220/240 V, 50/60 Hz |
| Höjd (metrisk) | 64 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Längd (metrisk) | 378 mm |
| Material | Plast |
| Modell | UVM-57 |
| Visa mer |