Läs mer
UVP EL-serien UV-lampa
Modell:
UVL-24
UVL-26
UVLM-28
UVLS-24
UVLS-26
UVLS-28
UVM-16
UVM-57
UVS-16
UVS-28
Längd (metrisk):
249 mm
302 mm
376 mm
378 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Robust design är utmärkt för hög användning
- Lätt för att enkelt hålla eller placera lampan i stativet eller skåpet för handsfree-drift
- Inbyggd reflektor förbättrar UV-belysning
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 220 V |
| Wattal | 8 W |
| Våglängd | 254 nm |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B) | 376 x 96 mm |
| Elektriska krav | 8 W, 220 V, 50 Hz |
| Hertz | 50 Hz |
| Längd (metrisk) | 376 mm |
| Modell | UVS-28 |
| Bredd (metrisk) | 96 mm |
| Visa mer |