Läs mer
Cole-Parmer™ Flaskor för elektrodspar
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Håller elektroderna i fungerande skick med dessa elektrodsparflaskor. Cole ParmerTM Electrode Saver-flaskor skyddar elektroderna mot stötar, spill och uttorkning. Accepterar elektroder upp till 13 mm i diameter.
- Stor flaska innehåller en solid lock för att minska avdunstning av förvaringslösning och en O-ring lock för användning med elektroder
- Liten flaska innehåller en O-ringlock och är ett kostnadseffektivt alternativ när förvaringslösningen kasseras och inte regelbundet återanvänds
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| För användning med (utrustning) | Elektroder |
| Typ | Elektrodsparflaska |
| För användning med (applikation) | Skydda elektroderna mot stötar, spill och uttorkning |
| Inkluderar | En solid lock för att minska avdunstning av lagringslösning och en O-ring lock för användning med elektroder |
| Höjd (metrisk) | 10 cm |
| Diameter (metrisk) Cap | 279.4 mm |