Läs mer
Mettler Toledo™ Elektrolyt Inlab 605
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kvantitet:
25 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| Sammansättning | 97,5 till 99,5 % avjoniserat vatten, 0,5 till % kaliumhydroxid; kaustikt kali |
| Typ av fyllningslösning | Elektrolyt |
| pH-intervall | 12.5 |
| Kvantitet | 25 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Electrolyte O2
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Innehåller: potassium hydroxide