missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Elektrolyter och rengöringslösningar, WTW™

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lösningar för drift, rengöring och förvaring av elektroder
- Enkel påfyllning och säker förvaring garanteras
- Används som refilllösning för vätskefyllda elektroder samt förvaringslösning för alla typer av pH-elektroder
- Med pepsinrengöringslösningen kan du ta bort proteinutfällning från elektrodmembranet med flytande elektrolyt
Specifikationer
Specifikationer
| Densitet | 1.13g/cm3 |
| Koncentration | 3 mol/L |
| För användning med (applikation) | Drift, rengöring och förvaring av elektroder |
| pH | 7 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 50 ml |
| Förpackning | Flaska |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering