Läs mer
OHAUS™ Elektronisk balans - PR Serie
Handla allt Ohaus Produkter
Modell:
PR124
PR124/E
PR1602
PR1602/E
PR2202
PR2202/E
PR223
PR223/E
PR224
PR224/E
PR4201
PR4201/E
PR4202
PR4202/E
PR423
PR423/E
PR523
PR523/E
PR6201
PR6201/E
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- De PR är utrustad med 3 väsentliga vägningslägen, RS-232-anslutning för dataöverföring och lagring, och intern kalibrering (i utvalda modeller), vilket gör den idealisk för rutinmässiga vägningsapplikationer.
- Utrustad med en lättläst, ljus bakgrundsbelyst display och ett enkelt användargränssnitt PR är otroligt lätt att använda, nästan ingen utbildning krävs.
- PR:s lilla fotavtryck sparar skrivbordsutrymme samtidigt som den ger en stor vägningsyta. De PR är hållbart konstruerad och har en panna i rostfritt stål som tål daglig användning på arbetsplatsen.
Specifikationer
Specifikationer
| Anslutningstyp | RS232 (en port ingår) |
| Beskrivning | Användarvalbara miljöfilter och ljusstyrkainställningar, autotara, auto-dim, användarvalbara spankalibreringspunkter, programlåsnings- och återställningsmeny, användarvalbara kommunikationsinställningar och datautskriftsalternativ, användardefinierbara projekt- och användar-ID:n, indikator för överbelastning/underbelastning av programvara, stabilitetsindikator |
| Kapacitet | 4200.00 g |
| Visningstyp | Bakgrundsbelyst LCD |
| Läsbarhet | 0.0100 g |
| För användning med (applikation) | Grundläggande vägning, delarräkning, procentvägning |
| Linjäritet | 0.0200 g |
| Modell | PR4202 |
| Repeterbarhet | 0.0100 g |
| Stabiliseringstid | 1.000 s |
| Visa mer |