Läs mer
OHAUS™ Elektronisk balans - PR Serie
Produktkod. 16600324 Handla allt Ohaus Produkter
Modell:
PR124
PR124/E
PR1602
PR1602/E
PR2202
PR2202/E
PR223
PR223/E
PR224
PR224/E
PR4201
PR4201/E
PR4202
PR4202/E
PR423
PR423/E
PR523
PR523/E
PR6201
PR6201/E
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16600324
Brand: OHAUS™ 30492732
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för rutinvägningsapplikationer på din arbetsplats
  • De PR är utrustad med 3 väsentliga vägningslägen, RS-232-anslutning för dataöverföring och lagring, och intern kalibrering (i utvalda modeller), vilket gör den idealisk för rutinmässiga vägningsapplikationer.
  • Utrustad med en lättläst, ljus bakgrundsbelyst display och ett enkelt användargränssnitt PR är otroligt lätt att använda, nästan ingen utbildning krävs.
  • PR:s lilla fotavtryck sparar skrivbordsutrymme samtidigt som den ger en stor vägningsyta. De PR är hållbart konstruerad och har en panna i rostfritt stål som tål daglig användning på arbetsplatsen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Anslutningstyp RS232 (en port ingår)
Beskrivning Användarvalbara miljöfilter och ljusstyrkainställningar, autotara, auto-dim, användarvalbara spankalibreringspunkter, programlåsnings- och återställningsmeny, användarvalbara kommunikationsinställningar och datautskriftsalternativ, användardefinierbara projekt- och användar-ID:n, indikator för överbelastning/underbelastning av programvara, stabilitetsindikator
Kapacitet 520.00 g
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.0010 g
För användning med (applikation) Grundläggande vägning, delarräkning, procentvägning
Linjäritet 0.0020 g
Modell PR523
Repeterbarhet 0.0010 g
Stabiliseringstid 2.000 s
Vägningslägen Milligram, Gram, Kilogram, Ounce, Pund, Carat, Pennyweight, Ounce Troy, Newton,& Spannmål
Mått (L x B x H) 51.000 x 39.000 x 53.000 cm
Längd (engelska) 12.50 tum.
Längd (metrisk) 317.00 mm
Bredd (engelska) 7,90 tum.
Bredd (metrisk) 201.00 mm
Höjd (engelska) 11,90 tum.
Höjd (metrisk) 303.000 mm
Djup (engelska) 12.50 tum.
Djup (metriskt) 317.00 mm
Vikt (engelska) 10.000 lb.
Vikt (metrisk) 4.500 kg
Elektriska krav AC Adapter (ingår)