Läs mer
Thermo Scientific™ Elektroniska handhållna krympare och avkrympare, användningsområde med hög prestanda, nivå 3
Produktkod. 16366218 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
11 mm elektronisk crimper
13 mm elektronisk crimper
13 mm elektronisk decrimper
20 mm elektronisk crimper
Elektronisk decrimper
Lockpåsättning/lockavskiljare
Storlek:
11 mm
110/240 V
13 mm
20 mm
8 mm
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 16366218
Brand: Thermo Scientific™ 60180ECRHB
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Använd Thermo Scientific™ elektroniska handhållna flaskkrympare och -avkrympare för att sätta på respektive ta av krympplock från flaskor.
Använd Thermo Scientific™ elektroniska handhållna flaskkrympare och -avkrympare för att sätta på respektive ta av krympplock från flaskor. Dessa handhållna, kraftfulla krympare och avkrympare finns i storlekarna 8 mm, 11 mm, 13 mm och 20 mm och gör det möjligt för dig att sätta på eller ta av krymplock med en enkel knapptryckning. Använd för att krympa flaskor med aluminium-, tryckavlastnings- och bimetallock.
Meddelandefönstret på den elektroniska krymparen tillhandahåller all viktig information direkt. Den här produkten är prestandanivå 3, vilket innebär att den är designad för att skydda dina mest värdefulla prover och leverera konsekventa, reproducerbara resultat för dina mest krävande analyser.
Funktioner
Handhållen krympare och avkrympare
  • Batteriladdningsikonen på färgskärmen ändras till röd när batteriet är lågt
  • Ett fullt laddningsbart litiumjonbatteri och en universell strömförsörjning/laddare med internationella adapterkontakter medföljer
Meddelandefönstret visar…
  • Den faktiska krympkraften
  • Ett felmeddelande efter en felaktig krympningsprocess
  • Statistik och logg över senaste krympningsresultat
  • På det språk du väljer (engelska, kinesiska, japanska, tyska, franska, spanska, italienska, koreanska)
Dessa elektroniska flaskkrympare har även justerbara inställningar för bästa krympresultat och en motor med förlängd hållbarhet och utan partikelutsläpp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Strömförsörjning 110/240 V AC
Typ Lockpåsättning/lockavskiljare
För användning med (utrustning) Elektroniska crimpers och decrimpers
Storlek 110/240 V
Produktlinje SureSTART nivå 3
Kvantitet Varje