Läs mer
3M™ Dataläsare för elektroniskt testsystem
Produktkod. 17781669 Handla allt 3M Produkter
För användning med (utrustning):
ETS avkänningsenhet (4308)
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17781669
Marca: 3M™ 7100194284
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
ETS Data Reader läser data från din ETS-huvudenhet och laddar ner till en PC.
  • Servicedelar tillgängliga endast för auktoriserade enheter
  • Använder trådlös LED-anslutning för att läsa data från ETS
  • Tillbehör till ETS-avkänningsenheten
Especificaciones
För användning med (applikation) Läser data från ETS-enheten
För användning med (utrustning) ETS avkänningsenhet (4308)
Modell 4309
Sterilitet Icke-steril
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado