Läs mer
BTX™ Flatpack Elektroporationskammare
Storlek (metrisk) Gap:
0,56 mm
1,83 mm
Volym (metrisk):
80μ L
1,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Tre modellstorlekar tillgängliga
- Individuellt förpackad, gammasteriliserad
- 50 Pk
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Bakterietransformation, jästtransformation, stamcellstransfektion |
| För användning med (utrustning) | ECM 630, ECM 830, ECM 2001+ and Gemini X2 and AgilePulse MAX, Agilepulse PLUS |
| Material | Rostfritt stål, Mylar Plast |
| Produktlinje | BTX Elektroporatorer |
| Produkttyp | Flatpack Kammare |
| Elektroporationskammaren | Requires P/N 450207, Safety Stand, Adjustable Gap |
| Kvantitet | 50 Pk. |
| Storlek (engelska) Gap | 0.022 in. |
| Storlek (metrisk) Gap | 0,56 mm |
| Volym (metrisk) | 80μ L |
| Visa mer |