Läs mer
Cole-Parmer™ Kapillärrör av glas
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Description
- 10 x 100 kapillärrör.
- 2,0 mm OD
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Kapillärrör |
| Diameter (metrisk) | 2 mm |
| För användning med (utrustning) | Elektrotermisk digital smältpunktsapparat |
| Förpackningsmängd | 1000 Pk. |