Läs mer
Cole-Parmer™ FB-200-seriens vävnadsflottarbad
Beskrivning
- Justera enkelt temperaturen mellan 86 till 158 °F (30 till 70 °C)
- Den bredkantade kanten fungerar som torkyta för bearbetade objektglas
- Snabb uppvärmningstid värm —2,25 L vatten till 45 C °inom 40 minuter
- Temperaturstabilitet av± 0,5 °C
- Volym: 2 L
Använd vävnadsflottbadet innan paraffinsnitten placeras på objektglas för att förhindra rynkor och veck. Den svarta PTFE-interiören och -kanten minskar påfrestningen på ögonen genom att minska bländningen och samtidigt förbättra synligheten av vävnadssnitt. Vit pulverlackerad aluminium utsida är för att hålla ren. Säkerhetsfunktionerna inkluderar en integrerad indikatorlampa som varnar dig när enheten är på, samt automatisk avstängning.
Beställ badlock och en termometer för att bibehålla önskad temperatur. Beställ gelatin för att öka ytspänningen på vatten i flotationsbad.
Specifikationer
Specifikationer
| Temperaturområde | 5 °C till 75 °C |
| Typ | Flytande badkar |
| Modell | MH8516 |
| Mått (L x B x H) | 330 x 330 x 140 mm |
| Längd (engelska) | 13 tum |
| Längd (metrisk) | 330 mm |
| Bredd (engelska) | 13 tum |
| Bredd (metrisk) | 330 mm |
| Höjd (engelska) | 5,5 tum |
| Höjd (metrisk) | 140 mm |
| Visa mer |