Läs mer
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Reservvärmeelement
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| För användning med | EMEA3/6/0100 |
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 60w |
| Produkttyp | Reservvärmeelement |
| Frekvens | 50 Hz |