Läs mer
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Reservvärmeelement
Produktkod. 11768422
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11768422
Brand: Bibby Scientific™ 9996698
Bara null kvar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
För användning med EMEA3/6/0250
Spänning 230 V
Wattal 150w
Produkttyp Reservvärmeelement
Frekvens 50 Hz