Läs mer
Motic™ ELWD Kondensor för AE31E
För användning med (utrustning):
AE31E mikroskop
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Koncentrerar och fokuserar ljus som passerar genom provet.
- Extra lång arbetsavstånd kondensor.
- Lämplig för faskontrast.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | NA: 0,30 |
| Produkttyp | ELWD Kondensor |
| För användning med (utrustning) | AE31E mikroskop |
| Arbetsavstånd | 72 mm |