Läs mer
Merck Aerosolanalysmonitorer, 37 mm
Handla allt Merck Produkter
Typ:
Aerosol Monitor Match-w, Pad
Aerosolmonitor med dyna
Kvalitet:
AAWP
HAWP
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
Den tredelade designen håller filtret på plats när den övre delen tas bort för öppen aerosolprovtagning.
Värdet för genomsnittligt antal bakgrundspartiklar (ABC) är markerat på varje monitorpaket.
- Förmonterad med filter på plats
- Finns med membran med matchad vikt
Applikationer:
Aerosolanalysmonitorer finns med 0,45μ m och 0,8μ m cellulosaestrar membran. Mätare med matchad vikt innehåller två filter matchade i vikt till inom 0,1 mg, vilket eliminerar förvägning av testfilter vid gravimetrisk analys.
Beställningsinfo
Monitorfodral finns också tillgängligt separat för användning med valfritt membran; levereras med eller utan stödring.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Kontakter | Kvinna Luer Slip |
| Material | Polystyren |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Filtreringsområde | 9 cm 2 |
| För användning med (applikation) | Mikroskopisk partikelanalys och provtagning, miljöövervakning |
| Kvalitet | HAWP |
| Tillräckligt för | Asbest, spårmetaller, bly, blyföreningar, koppar, partikelgaser, svaveldioxid, arsenik |
| Typ | Aerosolmonitor med dyna |
| Diameter (engelska) | 1,4 tum |
| Visa mer |