Läs mer
Merck Immobilon™ -P PVDF-membran
Handla allt Merck Produkter
Längd (metrisk):
10 cm
10 m
15 cm
20 cm
26 cm
26,5 cm
7 cm
8 cm
8,5 cm
9 cm
Bredd (metrisk):
10 cm
12 cm
13,5 cm
15 cm
20 cm
26 cm
3,75 m
8,4 cm
8.5 cm
Formatera:
Ark
Rulla
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 10
Paket med 50
Beskrivning
Immobilon™ PVDF-membran erbjuds i fyra typer, var och en optimerad för olika proteinblottingapplikationer. Behändiga läskmackor har förskurna ark av membran och läskpapper. Immobilon™ PVDF-membran har hög proteinadsorption, så du kommer inte att förlora proteiner under överföring eller reprobing. Den öppna porstrukturen gör det enkelt att komma åt bundna proteiner och ta bort obundna prober. Dessutom, Immobilon™ PVDF-membran optimerade för fluorescerande blöts ökar dramatiskt signal-till-brus-förhållanden för hög känslighet i kvantitativa, multiplexerande applikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 20 cm |
| Bredd (metrisk) | 20 cm |
| För användning med (applikation) | Optimerad för att binda proteiner överförda från en mängd olika gelmatriser |
| Formatera | Ark |
| Material | PVDF |
| Porstorlek | 0,45μ m |