Läs mer
Merck Immobilon™ -P PVDF-membran
Handla allt Merck Produkter
Längd (metrisk):
10 cm
10 m
15 cm
20 cm
26 cm
26,5 cm
7 cm
8 cm
8,5 cm
9 cm
Bredd (metrisk):
10 cm
12 cm
13,5 cm
15 cm
20 cm
26 cm
3,75 m
8,4 cm
8,5 cm
Formatera:
Ark
Rulla
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 10
Paket med 50
Beskrivning
Innehåller
Immobilon-P membran, PVDF, 0,45 μm, 8,5 cm x10 m rulle
- Kompatibla fläckar: Coomassie briljantblått, Amidosvart, Indien bläck, Ponceau-S rött, Kolloidalt guld, CPTS, Toluidinblått, Genomlysning, Sypro™ rubin
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 10 m |
| Bredd (metrisk) | 8,5 cm |
| Beskrivning | Filterkod: IPVH; I mmobilon-P PVDF-membran |
| För användning med (applikation) | Kemiluminescens, kromogen, radioaktiv detektion |
| Bindande kapacitet | Elektrostatisk, hydrofob |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 1 |
| Formatera | Rulla |
| Material | PVDF |
| Porstorlek | 0,45μ m |
| Visa mer |