Läs mer
Merck Millicell™ Kulturtallriksinsats: HATF
Produktkod. 10697301 Handla allt Merck Produkter
Diameterfilter (metriskt).:
12 mm
30 mm
Höjd (metrisk):
10,5 mm
13 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10697301
Brand: Merck PIHA03050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för förbättrad celldifferentiering och utökade tillämpningar som involverar analytisk cellbiologi
  • Mikroporösa membran tillåter tillgång till cellmonoskikt från både apikala och basolaterala domäner; främja förbättrad cellvidhäftning, tillväxt och differentiering av bindningsberoende och suspensionskulturer
  • Färdiga Milicell-insatser passar de flesta 6- eller 24-brunnars plattor och är lätta att förbereda för SEM- och TEM-tekniker; kompatibel med standard- och fluorescerande fläckar
  • Effektivt växtområde för skär med 12 mm diameter, 0,6 cm 2 ; och 4,2 cm 2 för skär med 30 mm diameter
  • Kräv 'inte en extracellulär matris för anknytningsberoende celler
  • Polystyrenhus; levereras steril och individuellt blisterförpackad
  • Insatser använder ett membran av blandade cellulosaestrar; Triton™ -gratis
Användningsområden:
Transport- och permeabilitetsstudier, samodling för cell-cell-interaktionsstudier, in vitro-toxicitetstestning, tumörcellsmetastasstudier och organotypiska kulturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kulturområde 4,2 cm 2
Porstorlek 0,45μ m
För användning med (utrustning) 6 Brunnsplatta
Diameterfilter (metriskt). 30 mm
Höjd (metrisk) 13 mm
Sterilitet Sterila