Learn More
Merck Millicell™ Kulturtallriksinsats: PCF
Alle ansehen Merck Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Porstorlek:
0,4 μm
3 μm
8μ m
12μ m
Höjd (metrisk):
10,5 mm
13 mm
Diameterfilter (metriskt).:
12 mm
30 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 50
Beschreibung
Designad för förbättrad celldifferentiering och utökade tillämpningar som involverar analytisk cellbiologi
- Mikroporösa membran tillåter tillgång till cellmonoskikt från både apikala och basolaterala domäner; främja förbättrad cellvidhäftning, tillväxt och differentiering av bindningsberoende och suspensionskulturer
- Färdiga Milicell-insatser passar de flesta 6- eller 24-brunnars plattor och är lätta att förbereda för SEM- och TEM-tekniker; kompatibel med standard- och fluorescerande fläckar
- Effektivt växtområde för skär med 12 mm diameter, 0,6 cm 2 ; och 4,2 cm 2 för skär med 30 mm diameter
- Kräv 'inte en extracellulär matris för anknytningsberoende celler
- Polystyrenhus; levereras steril och individuellt blisterförpackad
- Använd vävnadsodlingsbehandlade polykarbonatmembran för användning i samodlingsapplikationer såväl som tumörcellinvasion och metastasstudier
Användningsområden:
Transport- och permeabilitetsstudier, samodling för cell-cell-interaktionsstudier, in vitro-toxicitetstestning, tumörcellsmetastasstudier och organotypiska kulturer
Spezifikation
Spezifikation
| Kulturområde | 0,6 cm 2 |
| Material | Polykarbonat |
| Porstorlek | 3 μm |
| För användning med (utrustning) | 24 Brunnsplatta |
| Diameterfilter (metriskt). | 12 mm |
| Höjd (metrisk) | 10,5 mm |
| Sterilitet | Sterila |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur