Läs mer
Merck Millicell-ERS2 Volt-Ohm-mätare och tillbehör
Handla allt Merck Produkter
Produkttyp:
Fast testelektrod
Justerbar elektrod
Millicell Ers 2V Ohm-meter
Specialiserad elektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Millicell-ERS2 comes with meter, battery, STX01 electrode, 1,000 Ω test electrode, battery charger. Specialized electrodes for Millicell-96 well plate are available (Cat. No. MERSSTX00).
På grund av den lilla storleken på elektroderna kan användaren enkelt mäta transepitelspänning och motståndet hos celler som odlas på mikroporösa membran.
Garanti
Elektroder och batterier garanteras endast i 30 dagar från det datum då kunden tar emot dessa varor
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Specialiserad elektrod |
| Längd (engelska) | 7,3 tum |
| Längd (metrisk) | 19 cm |
| För användning med (applikation) | Millicell-96-brunnsplatta specialiserade elektroder för volt-ohmmeteravläsningar |
| Höjd (engelska) | 2,3 tum. |
| Höjd (metrisk) | 6 cm |
| Hertz | 12.5 Hz |
| Fuktighet | 0 till 90 % |
| Inkluderar | Specialiserade elektroder för millicell-96-brunnsplatta |
| Antal per förpackning | 1 par |
| Visa mer |