Läs mer
Merck Millicell-ERS2 Volt-Ohm-mätare och tillbehör
Produktkod. 11750363 Handla allt Merck Produkter
Produkttyp:
Fast testelektrod
Justerbar elektrod
Millicell Ers 2V Ohm-meter
Specialiserad elektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11750363
Brand: Merck MERSSTX03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Millicell-ERS2 comes with meter, battery, STX01 electrode, 1,000 Ω test electrode, battery charger. Specialized electrodes for Millicell-96 well plate are available (Cat. No. MERSSTX00).
Mäter Transepitelial Electrical Resistance (TEER) hos epitelceller i kultur
Ger kvalitativ mätning av cellmonolagers hälsa och kvantativa mätningar av sammanflöde. Designad exklusivt för användning med celler odlade i Millicell™ Kulturtallriksinsats.
Använder AC ström för membranresistansmätningar, vilket ger en noll nettoladdning på celler och eliminerar negativa likströmseffekter på cellmembran. En silver/silverklorid (Ag/AgCI) pellet på varje elektrodspets mäter spänningen. På grund av den lilla storleken på elektroderna kan användaren enkelt mäta transepitelspänning och motståndet hos celler som odlas på mikroporösa membran.
Garanti
Elektroder och batterier garanteras endast i 30 dagar från det datum då kunden tar emot dessa varor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Justerbar elektrod
Längd (engelska) 7,3 tum
Längd (metrisk) 19 cm
För användning med (applikation) För att tillhandahålla kvalitativ mätning av cellmonolagers hälsa och kvantativa mätningar av sammanflöde
Höjd (engelska) 2,3 tum.
Höjd (metrisk) 6 cm
Hertz 12.5 Hz
Fuktighet 0 till 90 %
Inkluderar Justerbara elektroder, 1 par
Antal per förpackning 1 par
Körtid 8 till 10 timmar.
Temperaturområde (engelska) 50° till 100 °F
Temperaturområde (metriskt) 10° till 38 °C
Vikt (engelska) 3 lb.
Vikt (metrisk) 1.4 kg
Bredd (metrisk) 11 cm