Läs mer
Thermo Scientific™ Tomma centrifugrör för QuECHERS
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
2 ml
15 ml
50 ml
Färg:
Blått skruvlock
Klart skruvlock
Kvantitet:
500
1000
Beskrivning
Thermo Scientific™ Tomma centrifugrör för QuEChERS provberedning ger en pålitlig lösning för dina provberedningsbehov. Dessa rör med skruvkork hjälper till att säkerställa säker tätning och är designade för enkel hantering för att passa dina centrifugeringsbehov.
- Kompatibel med QuEChERS provberedning
- För användning i centrifuger
- Säkra tätning med skruvlock
- Idealisk för exakt och effektiv analys av bekämpningsmedel i livsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Basmaterial | Polypropen |
| Beskrivning | Tomma centrifugrör för QuECHERS |
| För användning med (applikation) | QUECHERS |
| Typ | QuEChERS Sample Prep |
| Volym (metrisk) | 15 ml |
| Kvantitet | 500 |
| Färg | Blått skruvlock |