Läs mer
Enalaprilat-d5 sodium, MedChemExpress
Produktkod. 16402109
Encompass_Preferred
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. 16402109
Brand: Medchem Express HYB0231BS
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Enalaprilat (MK-422) D5 Sodium Salt is the deuterium labeled Enalaprilat(MK-422), which is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor.
Enalaprilat (MK-422) D5 Sodium Salt is the deuterium labeled Enalaprilat(MK-422), which is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Enalaprilat-d5 sodium
CAS 1356922-29-6
Anteckningar om renhetsgrad Research
Fysisk form Solid
Molekylformel C18H17D5N2Na2O5
Färg White
Synonym MK-422-d5 sodium
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (251.64 mM)
LEDER C[C@@H](C(N1CCC[C@H]1C(O[Na])=O)=O)N[C@H](C(O[Na])=O)CCC2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H]
Industry Type COVID-19-anti-virus
Molekylvikt (g/mol) 397.39
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 397.39
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.