Läs mer
Sartorius Entris™ II Avancerade precisionsvågar
Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
220 g
320 g
420 g
620 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
10.2 kg
12.2 kg
Läsbarhet:
Lagligt för handel:
Klass I
Klass II
Klass III
Kalibrering:
Internt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Entris™ II Avancerade balanser - kvalitet, värde och konsekvens
- Exakta vägningsresultat som man kan lita på gång på gång
- Förenklar balansutjämning med inbyggt nivåstöd i realtid
- Ökar tillförlitligheten av vägningsresultaten genom att använda integrerade skyddssystem
- Kontrollerad tillgång till balansinställningar med användarhantering
- Gapfri dokumentation tack vare CalAuditTrail
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE-certifikat, CSA för Kanada |
| Anslutningstyp | D-sub-kontakt, 9-polig; USB UTL; USB Anordning |
| Beskrivning | Utan intern kalibrering |
| Kapacitet | 4.2 kg |
| Visningstyp | LED-pekskärm |
| Läsbarhet | 10 mg |
| Material | Glas, PBT, rostfritt stål |
| Modell | Elektronisk precisionsbalans |
| Stabiliseringstid | ≤0,9 sekunder |
| Typ | Balans |
| Visa mer |