Läs mer
Sartorius™ Entris™ II Essential Analytical våg 220 gx 0,1 mg 4 dp IsoCAl-kalibrering
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16324688 Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
60 g
120 g
220 g
Kalibrering:
Ingen intern kalibrering
Internt
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 16324688
Brand: Sartorius™ BCE1241S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Entris™ II Essential vågar erbjuder mycket exakta resultat via monolitisk vägningscellsteknik, snabbaste stabiliseringstid i sin klass med hjälp av toppmoderna vägningssensorer och hög kemikalieresistens.
  • Höga kvalitetsstandarder konstruerade i Tyskland
  • Utmärkt repeterbarhet med rektangulär vågskål
  • Överbelastningsskydd
  • Robust design väger upp till en förinställd mängd
  • Hög kemikalieresistens
  • Tillverkad av slitstark polybutylentereftalat (PBT), rostfritt stål och glas
  • Förhindrar korskontaminering
  • Rengörande design
  • Lätt att ta bort delar
  • Effektivt dragskydd
  • Minimerar vägningsfel orsakade av elektrostatiskt laddade prover som använder specialbelagda glasdelar medan isoCAL (intern kalibrering och justering) för total försäkran om exakta vägningsresultat
  • Säkerställer (SOP)-kompatibel drift med självmeddelande om kalibreringen ligger utanför det normala intervallet
  • Kombinerar intuitiv, slitstark LED- och beröringsteknik
  • Plug-and-play-bekvämlighet
  • Datautgång för dynamiska vägningsapplikationer
  • Anpassar sig enkelt efter dina omgivningsförhållanden
  • 12 inbyggda applikationer
  • GLP / GMP kompatibel utskrift
  • Moderna anslutningsmetoder
  • Lösenordsskydd för säker drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Ingen intern kalibrering
Certifikat och efterlevnad CSA-nummer 80000336/CE-certifikat
Anslutningstyp 9-stifts USB C
Kapacitet 120 g
Visningstyp Intuitiv, slitstark LED-skärm med pekteknik
Läsbarhet 0.1 mg
Inkluderar Vågpanna, Pannstöd, Strömförsörjningsenhet med landsspecifika adaptrar, Dragsköld, För modeller med analytiskt dragskydd
Material PBT, glas, rostfritt stål
Modell Analysvåg
Repeterbarhet 0.1 mg
Stabiliseringstid 1,5 sek
Typ Analysvåg
Längd (metrisk) 317 mm
Bredd (metrisk) 219 mm
Höjd (metrisk) 345 mm
Vikt (metrisk) 7.7 kg
Elektriska krav 100/240 VAC (± 10 %)
Lagligt för handel Klass I