Läs mer
Sartorius™ Entris™ II Essential precisionsvåg 8200 gx 0,1 g 1 dp extern kalibrering
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16344718 Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
220 g
320 g
420 g
600 g
620 g
650 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
Läsbarhet:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Kalibrering:
Internt
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 16344718
Brand: Sartorius™ BCE4231S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Entris™ II Essential vågar erbjuder mycket exakta resultat via monolitisk vägningscellsteknik, snabbaste stabiliseringstid i sin klass med hjälp av toppmoderna vägningssensorer och hög kemikalieresistens.
  • Höga kvalitetsstandarder konstruerade i Tyskland
  • Utmärkt repeterbarhet med rektangulär vågskål
  • Överbelastningsskydd
  • Robust design väger upp till en förinställd mängd
  • Hög kemikalieresistens
  • Tillverkad av slitstark polybutylentereftalat (PBT), rostfritt stål och glas
  • Förhindrar korskontaminering
  • Rengörande design
  • Lätt att ta bort delar
  • Effektivt dragskydd
  • Minimerar vägningsfel orsakade av elektrostatiskt laddade prover med specialbelagda glasdelar
  • Vissa modeller är utrustade med isoCAl (intern kalibrering och justering) för total försäkran om exakta vägningsresultat
  • Säkerställer (SOP) kompatibel drift med självmeddelande om kalibreringen ligger utanför det normala intervallet
  • Kombinerar intuitiv, slitstark LED- och beröringsteknik
  • Plug-and-play-bekvämlighet
  • Datautgång för dynamiska vägningsapplikationer
  • Anpassar sig enkelt efter dina omgivningsförhållanden
  • 12 inbyggda applikationer
  • GLP / GMP-kompatibel utskrift
  • Moderna anslutningsmetoder
  • Lösenordsskydd för säker drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CSA-nummer 80000336/CE-certifikat
Anslutningstyp 9-stifts USB C
Kapacitet 420 g
Visningstyp LED-pekskärm
Läsbarhet 1 mg
Inkluderar Pannstöd, Ramdragskydd, Strömförsörjningsenhet med landsspecifika AC-adaptrar, Bruksanvisning, Stötdämpare
Material PBT, glas, rostfritt stål
Modell Elektroniska vågar med vågplatta
Repeterbarhet 1 mg
Stabiliseringstid 1 sekund
Typ Ingen intern kalibrering
Längd (metrisk) 317 mm
Bredd (metrisk) 219 mm
Höjd (metrisk) 345 mm
Vikt (metrisk) 8.10 kg
Elektriska krav 100 till 240 VAC (± 10 %)
Lagligt för handel Klass I