Läs mer
Sartorius™ Entris™ II Essential precisionsvåg 8200 gx 0,1 g 1 dp extern kalibrering
Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
220 g
320 g
420 g
600 g
620 g
650 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
Läsbarhet:
Kalibrering:
Internt
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Beskrivning
Entris™ II Essential vågar erbjuder mycket exakta resultat via monolitisk vägningscellsteknik, snabbaste stabiliseringstid i sin klass med hjälp av toppmoderna vägningssensorer och hög kemikalieresistens.
- Höga kvalitetsstandarder konstruerade i Tyskland
- Utmärkt repeterbarhet med rektangulär vågskål
- Överbelastningsskydd
- Robust design väger upp till en förinställd mängd
- Hög kemikalieresistens
- Tillverkad av slitstark polybutylentereftalat (PBT), rostfritt stål och glas
- Förhindrar korskontaminering
- Rengörande design
- Lätt att ta bort delar
- Effektivt dragskydd
- Minimerar vägningsfel orsakade av elektrostatiskt laddade prover med specialbelagda glasdelar
- Vissa modeller är utrustade med isoCAl (intern kalibrering och justering) för total försäkran om exakta vägningsresultat
- Säkerställer (SOP) kompatibel drift med självmeddelande om kalibreringen ligger utanför det normala intervallet
- Kombinerar intuitiv, slitstark LED- och beröringsteknik
- Plug-and-play-bekvämlighet
- Datautgång för dynamiska vägningsapplikationer
- Anpassar sig enkelt efter dina omgivningsförhållanden
- 12 inbyggda applikationer
- GLP / GMP-kompatibel utskrift
- Moderna anslutningsmetoder
- Lösenordsskydd för säker drift
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CSA-nummer 80000336/CE-certifikat |
| Anslutningstyp | 9-stifts USB C |
| Kapacitet | 5.2 kg |
| Visningstyp | LED-pekskärm |
| Läsbarhet | 100 mg |
| Inkluderar | Pannstöd, Ramdragskydd, Strömförsörjningsenhet med landsspecifika AC-adaptrar, Bruksanvisning, Stötdämpare |
| Material | PBT, glas, rostfritt stål |
| Modell | Elektroniska vågar med vågplatta |
| Repeterbarhet | 100 mg |
| Stabiliseringstid | 0,9 sek |
| Visa mer |